Learn More
Ameisensäure, Puriss. P.A., ACS Reagenz, Reag. Ph. Eur., ≥98 %, Solstice
Codice prodotto. 15613870 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
70 kg
Dimensione della confezione:
1 Liter
2.50 Liter
4 Stück
500 Milliliter
6 Stück
70 Kilogramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Menge Dimensione della confezione
15613870 2.5 l 2.50 Liter
15633870 500 ml 500 Milliliter
15603870 1 l 1 Liter
15653870 6 x 1 l 6 Stück
15623870 4 x 2.5 l 4 Stück
15663870 70 kg 70 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15613870 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 330152.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00 €
    139.23 € / 2.5 Liter
    Sparen 12.77 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-03-2027
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., ≥98%
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-18-6
Summenformel CH2O2
Molekulargewicht (g/mol) 46.025
MDL-Nummer MFCD00003297
InChI-Schlüssel BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methansäure, Ameisensäure, Aminosäure, Hydrogen-Carboxylsäure, Formalisoton, COLLO Büglatt, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC-Name Ameisensäure
SMILES C(=O)O
Specifica
Chemischer Name oder Material Ameisensäure
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
Dichte 1,22 g/ml bei 25 °C
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze 0,57
Flammpunkt 49 °C (120,2 °F)
Zündpunkt 1004 °F
Strukturformel HCOOH
Dampfdichte 1,6 (gegenüber Luft)
UN-Nummer 1779
Dampfdruck 44,8 mmHg (20 °C)
Beilstein 1209246
Formelmasse 46,03 g/mol
Reinheit (%) ≥ 98%
Güte ACS/puriss. P. A
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Formic acid
Avvertenza
  • Gefahr
Categoria di pericolo
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Consigli di prudenza
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.