Learn More
Ameisensäure, Reagenzgütegrad, Honeywell
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ameisensäure |
Strukturformel | HCOOH |
UN-Nummer | UN1779 |
Beilstein | 1209246 |
Formelmasse | 46.03 mol |
Dichte | 1.22 g/ml bei 25 °C |
Reinheit (%) | ≥ 95 % |
Güte | Reagenz |
Menge | 500 ml |
Explosionsgrenze | 0.57 |