Learn More
Ameisensäure: Triethylamin 1:1 Lösung, Honeywell™ Fluka ™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ameisensäure: Triethylamin 1:1 Lösung |
| Farbe | Farblos |
| Strukturformel | CH3CH2)3NH+ HCOO– |
| UN-Nummer | UN1760 |
| Beilstein | 4150472 |
| Konzentration | 2 M: 2 M Konzentrat |
| Formelmasse | 147.22 mol |
| Güte | HPLC |
| Dichte | 1.01 g/ml bei 20 °C |
| Menge | 100 ml |
| Mehr anzeigen |