Learn More
Formononetin 7-O-Beta-D-Glucuronid, TRC
Artikelnummer. 30138702
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138702 100 mg 100 Milligramm
30012677 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138702 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF693210100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18524-03-3
Summenformel C22 H20 O10
Molekulargewicht (g/mol) 444.39
Synonym 3-(4-Methoxyphenyl)-4-oxo-4H-1-benzopyran-7-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, 3-(p-Methoxyphenyl)-4-oxo-4H-1-benzopyran-7-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, Formononetin Glucuronide, Formononetin-7-O-Glucuronide
SMILES COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O[C@@H]4O[C@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]4O)C(=O)O)ccc3C2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formononetin 7-O-beta-D-Glucuronide
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H20O10/c1-29-11-4-2-10(3-5-11)14-9-30-15-8-12(6-7-13(15)16(14)23)31-22-19(26)17(24)18(25)20(32-22)21(27)28/h2-9,17-20,22,24-26H,1H3,(H,27,28)/t17-,18-,19-,20+,22+/m0/s1
Formelmasse 444.1056