Learn More
Formononetin, TRC
Artikelnummer. 30132416
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132416 1 g 1 Gramm
30132729 5 g 5 Gramm
17972395 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132416 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF6932001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 485-72-3
Summenformel C16 H12 O4
Molekulargewicht (g/mol) 268.26
Synonym Formononetin
IUPAC-Name 7-Hydroxy-3-(4-Methoxyphenyl)Chromen-4-1
SMILES COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)ccc3C2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formononetin
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C16H12O4/c1-19-12-5-2-10(3-6-12)14-9-20-15-8-11(17)4-7-13(15)16(14)18/h2-9,17H,1H3
Formelmasse 268.0736