Learn More
Invitrogen™ Formyl-Histone H1.2 (Lys159) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ PA5144302
Código de producto. 17920133
  • 393.00 € / 100 Mikroliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Formyl-Histone H1.2 (Lys159) Polyclonal Antibody for ICC/IF, ELISA
Histones are basic nuclear proteins responsible for nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes. Two molecules of each of the four core histones (H2A, H2B, H3, and H4) form an octamer, around which approximately 146 bp of DNA is wrapped in repeating units, called nucleosomes. The linker histone, H1, interacts with linker DNA between nucleosomes and functions in the compaction of chromatin into higher order structures. This gene is intronless and encodes a member of the histone H1 family. Transcripts from this gene lack polyA tails but instead contain a palindromic termination element. This gene is found in the large histone gene cluster on chromosome 6.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Formyl-Histone H1.2 (Lys159)
Polyclonal
Unconjugated
H1-2
0610008C09Rik; CTL-1; H1 histone family, member 2; H1 VAR.1; H1.2; H1.2 linker histone, cluster member; H1-2; H1C; H1f2; H1s-1; H1var1; His1a; Hist1h1c; histone 1, H1c; histone cluster 1, H1c; histone H1; histone H1.1; histone H1.2; Histone H1c; histone H1d; Histone H1s-1; LOC684681; MGC3992; similar to Histone H1.2 (H1 VAR.1) (H1c)
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
3006
-20°C or -80°C if preferred
Liquid
ELISA, Immunocytochemistry
0.07 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.03% Proclin 300; pH 7.4
P16403
H1-2, HIST1H1C
Peptide sequence around site of Formyl-Lys (159) derived from Human Histone H1.2.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado