Learn More
R&D Systems™ Forskolin
Artikelnummer. 18782764
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18782764 10 mg 10 Milligramm
30001193 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18782764 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 1099/10
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
A Tocris product, part of R&D Systems. Adenylyl cyclase activator
Forskolin, or coleonol, is a cell-permeable, potent, reversible and rapid activator of adenylyl cyclase, an enzyme that converts ATP to cAMP and pyrophosphate (EC50 = 0.5 μM). In combination with 5 other compounds, forskolin enables chemical reprogramming of mouse embryonic fibroblasts to pluripotent stem cells, without genetic factors: Valproic acid, sodium salt (Cat. No. 2815), RepSox (Cat. No. 3742), Tranylcypromine hydrochloride (Cat. No. 3852), CHIR 99021 (Cat. No. 4423) and 3-Deazaneplanocin A hydrochloride (Cat. No. 4703). In combination with IBMX (Cat. No. 2845), forskolin induces neural differentiation of mesenchymal stem cells by downregulating neuron restrictive silencer factor. In a rat model of Huntington's disease-like neurodegeneration, forskolin also exhibits neuroprotective effects. Hypotensive and vasodilatory agent.
Water-soluble analog, NKH 477 (Cat. No. 1603), and Forskolin synthesized to Ancillary Material Grade also available.
For more information about how Forskolin may be used, see our protocol: Transdifferentiating Fibroblasts into Neurons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66575-29-9
Summenformel C22H34O7
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-5-(Acetyloxy)-3-ethenyldodecahydro-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1H-naphtho[2,1-b]pyran-1-one
Menge 10 mg
Produktlinie Tocris
Formelmasse 410.51
Reinheit >98%
Molekulargewicht 410.507