Learn More
Forsterit, Alfa Aesar™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Forsterite |
| Farbe | Grün |
| Physikalische Form | Natürlich vorkommendes Mineral, Körner, ca. 0.06 bis 0.19 Zoll. |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in hot HCl. Insoluble in water. |
| Formelmasse | 140.71 |
| Geruch | Odorless |
| Brechungsindex | 1.63 |
| Aussehen | Light green chunks |