Learn More
Julabo™ Forte™ Hochtemperatur-Umwälzthermostat
Artikelnummer. 10197991
Click to view available options
Temperaturbereich:
40°C bis 400°C
70°C bis 400°C
Heizleistung:
3 kW
6 kW
7 kW
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10197991
Marke: Julabo™ 9800031
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Arbeitstemperatur bis zu 400°
Leistungsstarker Hochtemperatur-Thermostat für Arbeitstemperaturen bis +400 °C.JULABO Hochtemperatur-Thermostate. Die Antwort auf die aktuellen Erfordernisse des Marktes. Mehr Leistung, kürzere Aufheiz- und Abkühlzeiten, schnelles Reagieren auf exotherme Reaktionen und eine hermetisch geschlossene Bauweise - das sind nur einige der Vorteile die unsere Hochtemperatur-Thermostate bieten. Die selbstoptimierende Regeltechnik (ICC=Intelligent Cascade Control) gewährleistet höchste Temperaturkonstanz. Die klassischen PID-Parameter können jederzeit abgerufen und modifiziert werden. Die Kombination aus dem bewährten MULTI-DISPLAY (LED) und dem hinterleuchteten LCD-Display sorgt für eine einfache und komfortable Bedienerführung. Die integrierte Aufheizautomatik, die starke Pumpenleistung und die geregelte Kühlung bringen schnelle und präzise Temperierergebnisse selbst bei Arbeitstemperaturen bis +400°C. Durch die geschlossene Bauweise entsteht selbst bei diesen hohen Temperaturen kein Ölgeruch, gleichzeitig ergibt sich daraus eine hohe Standzeit des Wärmeträgers. Das Befüllsystem mit automatischer Entlüftung bietet den Vorteil einer blasenfreien Befüllung Ihres Systems. Die umfangreichen Anschlussmöglichkeiten und der optionale Profibus ermöglichen eine zukunftssichere Automatisierungstechnik. Die JULABO Hochtemperatur-Thermostate empfehlen sich für den Einsatz bei Reaktoren und Autoklaven, Destillationskolonnen sowie Labor, Miniplant-, Technikum- und Produktionsanlagen.
• Arbeitstemperaturbereich bis +400°C
• Selbstoptimierende ICC-Kaskaden-Temperaturregelung
• Starke Pumpenleistung 18L/min - 1.2 bar max.
• Blasenfreie Befüllung Ihres Systems mit automatischer Entlüftung
• Integrierte Aufheizautomatik
• Vollhermetische Bauweise, d.h. kein Ölgeruch bei hohen Temperaturen
• Leuchtstarkes MULTI-DISPLAY (LED) mit Anzeigenauflösung von 0.01°C
• Hinterleuchtetes 4-zeiliges LCD-Display zur absolut komfortablen Bedienerführung
• RS232 / RS485 Schnittstelle für Online-Kommunikation
• Analoge Programmgeber- und Temperaturschreiberanschlüsse, Stand-by-Funktion
• Integrierter Programmgeber mit Speicher für 6 Profile á 60 Abschnitte
• Elektronische Niveauanzeige
• ATC-Funktion für einfachste Temperaturkorrektur
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2 l
Zertifizierung/Konformität CE, Klassifizierung III (FL) nach DIN 12876-1
Flussrate 14 bis 18 l/min.
Temperaturbereich 70°C bis 400°C
Typ Hochtemperatur-Umwälzthermostat
Heizleistung 3 kW
Modell HT30-M1
Temperaturstabilität ±0,01 bis 0,1&Grad;C
Länge (metrisch) 23 cm
Breite (metrisch) 23 cm
Höhe (metrisch) 58 cm
Gewicht (metrisch) 27 kg
Elektrische Anforderungen 230 V 50/60 Hz 15 A
Spannung 230 V
Stromstärke 15 A
Frequenz 50/60 Hz