Learn More
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Vollpipette mit Saugkolben
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
Toleranz:
0.008 ml
0.010 ml
0.015 ml
0.020 ml
0.030 ml
0.03 ml
0.05 ml
Graduierungsfarbe:
Blau
Braun
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit 1 Markierung
- Durchsichtige Kalibrierzylinder
- Keine Pipettierhilfe erforderlich
- Ohne Zertifikat
Spezifikation
Spezifikation
| Klasse | A |
| Material | Glas |
| Sterilität | Unsteril |
| Graduierungsfarbe | Blau |
| Menge | 1 |
| Toleranz | 0.008 ml |
| Volumen (metrisch) | 1 ml |
| Typ | Vollpipette mit Saugkolben |
| Einwegprodukt | Nein |