Learn More
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Mischzylinder mit PP-Stopfen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
1000 ml
Graduierungen:
Blaue Ringmarkierungen
Braune Ringmarkierungen
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
- Konformität bestätigt
- Sechskantfuß
- mit PP-Stopfen
Spezifikation
Spezifikation
| Artikelbeschreibung | Mischzylinder, sechseckiger Sockel |
| Basistyp | Hexagonal |
| Kalibrierung | Volumenaufnahme |
| Skalenfarbe | Blau |
| Form | Rund |
| Typ | Graduierter Mischzylinder |
| Toleranz | 0.50 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 4788 |
| Klasse | Klasse A |
| Mehr anzeigen |