Learn More
Poulten Graf™ Fortuna™ Optima™ Glasspritze mit Luer-Spitze
Artikelnummer. 10281771
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
5 ml
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10281771 10 ml 1 Stück
10405461 2 ml -
10333661 5 ml 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10281771
Marke: Poulten Graf™ 7 10237
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Besonders gut für die Pharma-, Kosmetik- und Biotechnologiebranche geeignet. Poulten Graf™ Fortuna™ Optima™ Ganzglasspritzen mit Luer-Anschluss werden mit einem austauschbaren Kolben geliefert.
  • Entspricht Norm CE EN 46001
  • Autoklavierbar bei 134 °C
  • Hergestellt aus Durobax™ Glas
  • Mit dauerhafter, bernsteinfarbener Graduierung
  • Säure- und alkalibeständig
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität CE EN 46001
Material Borosilicate Glass
Beschreibung Braune Graduierung
Produkttyp Glasspritze mit Luer-Konus
Graduierungen 0,2 ml
Menge Je 1
Volumen (metrisch) 10 ml
Anschlusstyp Luer-Spitze
Graduated Ja