Learn More
Poulten Graf™ Fortuna™ Optima™ Tuberkulin-Glasspritze mit Luer-Spitze
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | CE EN 46001 |
| Material | Borosilicate Glass |
| Beschreibung | Braune Graduierung |
| Produkttyp | Tuberkulin-Ganzglasspritze mit Luer-Anschluss |
| Graduierungen | 0.01 ml |
| Menge | Je 1 |
| Volumen (metrisch) | 1 ml |
| Anschlusstyp | Luer-Lock |
| Graduated | Ja |