Learn More
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ OPTIMA™ Glas- und Metallspritze mit Luer-Konus
Artikelnummer. 10311032
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
5 ml
30 ml
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10311032 5 ml 1 Stück
10126260 30 ml 1 Stück
10321032 2 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10311032 Lieferant Poulten & Graf GmbH Lieferanten-Nr. 7 20233
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ OPTIMA™ Glas- und Metallspritze mit Luer-Konus wird zum Messen und Dispensieren von Flüssigkeiten verwendet.
  • Mit Luer-Spitze
  • Mit Stahlkolben
  • Austauschbar
  • Nur für technische Zwecke
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Neutral Glass, Neutrales Glas (Zylinder), Vernickeltes Messing (Spitze), Stahl (Kolben)
Farbe Klar
Beschreibung Glas- und Metallspritze mit Luer-Konus
Latexfrei Ja
Produkttyp Glas- und Metallspritze
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduierungen Bernsteinfarben
Modell Glas- und Metallspritze
Menge 1
Volumen (metrisch) 5 ml
Anschlusstyp Luer-Spitze
Graduated Ja