Learn More
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ OPTIMAT™ 3-Spenderpumpe
Artikelnummer. 10156570
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
10 ml
30 ml
50 ml
200 ml
300 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10156570
Marke: Poulten & Graf GmbH 101 12648
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Poulten& Graf GmbH FORTUNA™ OPTIMAT™3 Dispensierpumpe wird an einen OPTIMAT™ Spender angeschlossen.
  • Zum Dispensieren von starken rauchenden Säuren und sehr abrasiven Flüssigkeiten
  • Einlass- und Auslassröhrchensätze sind nicht im Lieferumfang enthalten
  • Für Dispensierstation
Spezifikation
Genauigkeit 0,6%
Produkttyp Dispensierpumpen für automatische Station
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität EN ISO 8655
Variationskoeffizient 0,2%
Beschreibung Dispensierpumpe für die automatische OPTIMAT Dispensierstation
Volumen (metrisch) 50 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) OPTIMAT automatische Dispensierstation
Menge 1