Learn More
Poulten Graf™ Fortuna Polyfix Dispenser aus Naturglas
Artikelnummer. 10340261
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 bis 50 ml
2 bis 10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10340261 10 bis 50 ml 1 Stück
10248190 2 bis 10 ml 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10340261
Marke: Poulten Graf™ 101 07048
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Dosieren aller Chemikalien einschließlich Lösungsmitteln, die weder Polypropylen angreifen noch kristallisieren. Poulten Graf™ Fortuna™ Polyfix Dispenser aus Naturglas werden mit einem Glaskolben geliefert.
Zum Dispensieren aller Chemikalien - einschließlich Lösungsmittel -, die kein Polypropylen angreifen und nicht kristallisieren.Poulten Graf™ Fortuna™ Polyfix Spender aus Naturglas werden mit Glaskolben geliefert.
  • Sichtbares Dispensierverfahren
  • Einfach zu bedienendes Volumeneinstellsystem
  • Ventilblock aus Polypropylen mit FIX-Adapter
Spezifikation
Genauigkeit 0.60 %
Produkttyp Analoger Flaschenaufsatzspender
Farbe Naturfarben
Kanäle 1
Material PTFE, Polypropylen
Volumen (metrisch) 10 bis 50 ml
Schritten 1 ml