Learn More
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Präzisionsgasspritze
Artikelnummer. 10333891
Click to view available options
Volumen (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
Enthält:
3-Wege-Absperrhahn
Gerader Absperrhahn
Kapillarrohr
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10333891
Marke: Poulten & Graf GmbH 2 01251
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Präzisionsgasspritzen werden zur Messung des Gasvolumens verwendet.
  • Transparentes neutrales Glas
  • Kalibrierte Zylinder
  • Graduierung aus säure- und alkalibeständiger in das Glas eingeschmolzener Bernsteinfärbung
  • Bernsteinfarbene Graduierung
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Glas (Spitze), Neutrales Glas, Neutrales Glas (Zylinder), Neutrales Glas (Kolben)
Farbe Klar
Enthält Gerader Absperrhahn
Produkttyp FORTUNA Präzisionsgasspritze mit geradem Absperrhahn
Einwegprodukt Nein
Graduierungen Bernsteinfarbig
Menge 1
Volumen (metrisch) 100 ml
Graduated Ja