Learn More
Fosetyl-Aluminium 100 μg/ml in Wasser, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Fosetyl-aluminium |
| CAS | 39148-24-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Fosetyl-aluminium |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | 3 C2 H6 O3 P . Al |
| Konzentration | 100 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| InChI-Formel | InChI=1S/3C2H7O3P.Al/c3*1-2-5-6(3)4;/h3*6H,2H2,1H3,(H,3,4);/q;;;+3/p-3 |
| SMILES | [Al+3].CCOP(=O)[O-].CCOP(=O)[O-].CCOP(=O)[O-] |
| IUPAC-Name | Aluminium;Ethoxyphosphinat |
| Mehr anzeigen |