Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosetyl-Aluminium
Artikelnummer. 17201196 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17201196 25 g 25 Gramm
17211196 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17201196 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 467280250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 39148-24-8 | C6H15AlO9P3, C6H18AlO9P3 | 351.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39148-24-8
Summenformel C6H18AlO9P3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fosetyl-Aluminium
Menge 25 g
Löslichkeit Löslichkeit in wässriger Lösung: 120 g/l (20 °C). Andere Löslichkeiten: Praktisch unlöslich in Acetonitril, Propylen, Glykol
Schmelzpunkt > 300,0 °C
Formelmasse 354,11
InChI-Schlüssel OIPMQULDKWSNGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Al+3].CCOP(=O)=O.CCOP(=O)=O.CCOP(=O)=O
IUPAC-Name aluminium(3+) tris((phosphooxy)ethane)
Molekulargewicht (g/mol) 351.08