Learn More
Fosetylaluminium (Technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30135532
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135532 1 g 1 Gramm
30135831 100 mg 100 Milligramm
17973965 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135532 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF7274501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39148-24-8
Summenformel 3 C2 H6 O3 P . Al
Molekulargewicht (g/mol) 354.1
Synonym Phosphonic acid, monoethyl ester, aluminum salt (9CI), Aliette, Aliette 80WG, Aliette Flash, Aliette WDG, Aliette WP, Alliete, Aluminum tris(O-ethylphosphonate), Aluminum tris(ethyl phosphite), Chipco Aliette Signature, Chipco Signature, EXP 1659, Efal, Efal 50, Efosite Al, Ephal, Fosethyl Al, Fosetyl Al, Fosetyl aluminum, LS 74-783, Phosethyl Al, Signature 80 WDG, Sinophos, Yilinlu, Fosetyl Aluminium Salt, Fosetyl Aluminium
IUPAC-Name Aluminium; Ethoxyphosphinat
SMILES [Al+3].CCOP(=O)[O-].CCOP(=O)[O-].CCOP(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fosetyl-aluminium
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/3C2H7O3P.Al/c3*1-2-5-6(3)4;/h3*6H,2H2,1H3,(H,3,4);/q;;;+3/p-3
Formelmasse 353.9979