Learn More
Fosetylaluminium (Technische Qualität), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Fosetyl-aluminium |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/3C2H7O3P.Al/c3*1-2-5-6(3)4;/h3*6H,2H2,1H3,(H,3,4);/q;;;+3/p-3 |
| Formelmasse | 353.9979 |