Learn More
Fosinopril-Acyl-Beta-D-Glucuronid, TRC
Artikelnummer. 30395804
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30395804 10 mg 10 Milligramm
30390878 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30395804 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF72780510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fosinopril Acyl-beta-D-Glucuronide
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Fosinopril Acyl-beta-D-Glucuronide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C36H54NO13P
Synonym (4S)-4-Cyclohexyl-1-[[(R)-[(1S)-2-methyl-1-(1-oxopropoxy)propoxy](4-phenylbutyl)phosphinyl]acetyl]-L-proline β-D-Glucopyranuronosyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C36H54NO13P/c1-4-28(39)47-35(22(2)3)50-51(46,18-12-11-15-23-13-7-5-8-14-23)21-27(38)37-20-25(24-16-9-6-10-17-24)19-26(37)34(45)49-36-31(42)29(40)30(41)32(48-36)33(43)44/h5,7-8,13-14,22,24-26,29-32,35-36,40-42H,4,6,9-12,15-21H2,1-3H3,(H,43,44)/t25-,26+,29+,30+,31-,32+,35+,36+,51-/m1/s1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES O=[P@@](CC(N1[C@H](C(O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O2)=O)C[C@@H](C3CCCCC3)C1)=O)(O[C@@H](C(C)C)OC(CC)=O)CCCCC4=CC=CC=C4
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(((2S,4S)-4-Cyclohexyl-1-(2-((R)-((S)-2-methyl-1-(propionyloxy)propoxy)(4-phenylbutyl)phosphoryl)acetyl)pyrrolidin-2-carbonyl)oxy)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-carbonsäure
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 739.79
Menge 10 mg
Formelmasse 739.99