Learn More
Abnova™ FOSL1 (Texas Red/FITC) Split-FISH-Sonde
Artikelnummer. p-7190144
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μl
200 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
200 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16093465 200 μl 200 Mikroliter
16083465 100 μl 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16093465
Marke: Abnova™ FS0039.200uL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung von Genspaltungen mit Fluoreszenz-in-Situ Hybridisierungstechnik.
FISH ist ein Verfahren zur Identifizierung und Lokalisierung des Vorhandenseins oder Fehlens spezifischer DNA-Sequenzen in Zellen und Geweben. Abnova hat eine Reihe von FISH-Sonden für den Nachweis von Genamplifikation, Genverlust und Gentranslokation entwickelt. Jede FISH-Sonde verfügt über ein Paar Lokus-spezifischer, Fluorophor-markierter Sonden, die aus einer Bakterienchromosomen-Bibliothek (BAC) stammen.
Vorteile
  • Zweifarbige Sonden für schnelle, empfindliche und spezifische Detektion
  • Funktioniert für Metaphase-Spread, in Paraffin gengebettetem und gefrorenem Gewebe
  • Identifizieren von Genamplifikation, Genverlust und Gentranslokation
  • Hohes Signal-Rausch-Verhältnis
  • Niedrige Kreuzreaktivität
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C im Dunkeln lagern.
Beschreibung Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung von Genspaltungen mit Fluoreszenz-in-Situ Hybridisierungstechnik.
Format Rörchen
Marker oder Farbstoff FITC, Texas Red
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle)
Enthält DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml) 250 ul
Land/Region 11q13/11q13
Sonde Ca. 460 kb/720 kb
Produkttyp FOSL1 Split FISH-Sonde
Menge 200 μl
Quelle Genomische DNA
Spezies Human
Form Flüssig