missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fosphenytoin disodium, MedChemExpress

Artikelnummer. 16428796
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16428796 100 mg -
16493806 25 mg 25 Milligramm
16484617 50 mg 50 Milligramm
16441128 5 mg 5 Milligramm
16428718 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16428796 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1657A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Fosphenytoin sodium is a phenytoin prodrug with similar anticonvulsant properties.

Fosphenytoin sodium is a phenytoin prodrug with similar anticonvulsant properties.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Fosphenytoin disodium
CAS 92134-98-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H13N2Na2O6P
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 100 mg/mL (246.16 mM)
SMILES O=C1N(COP(O[Na])(O[Na])=O)C(C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)N1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 406.24
Formelmasse 406.24
Reinheit (%) 99.93%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.