Learn More
Ohaus™ Analoge Vier-Block-Trockenblockheizung HB4AL
Artikelnummer. 15792699 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Anzahl Blöcke:
4
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15792699
Marke: Ohaus™ 30392068
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die OHAUS™ analoge Vier-Block-Trockenblockheizung verarbeitet mehr Proben und liefert präzise und zuverlässige Ergebnisse.
  • Trockenblockheizungen mit hoher Wattleistung und konstanter Temperatur sind wirtschaftlich, vielseitig und kompakt
  • Diese Mehrzweckeinheiten eignen sich ideal für die Inkubation und Aktivierung von Kulturen, Enzymreaktionen, Immunassays, Schmelz-/Siedepunkten und einer Vielzahl anderer Laborverfahren
  • Alle fünf Modelle eignen sich für separate austauschbare modulare Blöcke (separat erhältlich) für verschiedene Probengefäße wie Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Fläschchen, Mikrotiterplatten und PCR-Streifen bzw. -Röhrchen
  • Jeder Block verfügt über ein Thermometerschutzrohr zur Messung der Blocktemperatur
  • Modulare Blöcke aus eloxiertem Aluminium bieten eine hervorragende Temperaturstabilität und Wärmeübertragung
  • Analoge Bedienelemente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität TUV
Reglertyp Analog
Beschreibung 4 Blöcke
Temperaturbereich (metrisch) Niedrig: 5 °C bis 100 °C; Hoch: 75 °C bis 150 °C
Typ Trockenbadblock
Aufheizzeit 70 min
Modell Gehäuse HB4AL
Anzahl Blöcke 4
Temperaturstabilität ±2 °C
Temperaturgleichförmigkeit ±0.1 °C bei 37 °C
Gleichförmigkeit ± 0,4 °C bei 37 °C
Abmessungen (L x B x H) 42.9 x 20.3 x 8.9 cm
Länge (angloamerikanisch) 16,90 in.
Länge (metrisch) 42,90 cm
Breite (angloamerikanisch) 8,00 in.
Breite (metrisch) 20,30 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3,50 in.
Höhe (metrisch) 8,900 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 16,90 in.
Tiefe (metrisch) 42,90 cm
Gewicht (metrisch) 3.8 kg
Elektrische Anforderungen 230V, 1,35A, 50/60Hz
Stromstärke 1,35A