Learn More
FOXG1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen FOXG1
Konzentration 0.25 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16810664
Unterlagen ansehen
Proteintech
12764-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16800664
Unterlagen ansehen
Proteintech
12764-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
FOXG1B belongs to the forkhead family of transcription factors which is characterized by a distinct forkhead domain. The specific function of FOXG1B has not yet been determined; however, it may play a role in the development of the brain and telencephalon. This gene belongs to the forkhead family of transcription factors which is characterized by a distinct forkhead domain. The specific function of this gene has not yet been determined; however, it may play a role in the development of the brain and telencephalon. This gene belongs to the forkhead family of transcription factors which is characterized by a distinct forkhead domain. The specific function of this gene has not yet been determined; however, it may play a role in the development of the brain and telencephalon.
Spezifikation
Spezifikation
FOXG1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
P55316, Q00939, Q60987
15228, 2290, 24370
FOXG1 Fusion Protein Ag3426
Primary
-20°C
FOXG1
0.25 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
BF 1, BF 2, BF1, BF2, Brain factor 1, Brain factor 2, FHKL3, FKH2, FKHL1, FKHL2, FKHL3, FKHL4, forkhead box G1, Forkhead box protein G1, Forkhead box protein G1A, Forkhead box protein G1B, Forkhead box protein G1C, Forkhead related protein FKHL1, Forkhead related protein FKHL2, Forkhead related protein FKHL3, FOXG1, FOXG1A, FOXG1B, FOXG1C, HBF 1, HBF 2, HBF 3, HBF G2, HBF2, HFK1, HFK2, HFK3, KHL2, QIN
FOXG1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.