missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FoxJ1/HFH4 Antibody (CL3991) [Alexa Fluor™ 750], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-59033AF750
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
FoxJ1/HFH4 Monoclonal antibody specifically detects FoxJ1/HFH4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| FoxJ1/HFH4 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 750 | |
| FKHL13forkhead transcription factor HFH-4, forkhead box J1, forkhead-like 13, Forkhead-related protein FKHL13, Hepatocyte nuclear factor 3 forkhead homolog 4, HFH4fork head homologue 4, HFH-4forkhead box protein J1, MGC35202 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q92949, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Transcription Factors and Regulators | |
| 2302 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL3991 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur