missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FoxJ3 Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP1-71862AF532
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
FoxJ3 Polyclonal antibody specifically detects FoxJ3 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| FoxJ3 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot | |
| forkhead box J3, forkhead box protein J3, KIAA1041, MGC165036, MGC176686 | |
| The immunogen for this product maps to a region between residue 525 and 575 of human Forkhead Box J3 using the numbering given in entry NP_055762.3 (GeneID 22887). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Alexa Fluor 532 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| 22887 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur