missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FoxM1 Antibody (CL12131) [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-15129CL1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
FoxM1 Monoclonal antibody specifically detects FoxM1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| FoxM1 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| FKHL16trident, forkhead box M1, forkhead box protein M1, Forkhead, drosophila, homolog-like 16, forkhead-like 16, Forkhead-related protein FKHL16, Hepatocyte nuclear factor 3 forkhead homolog 11, HFH11FOXM1B, HFH-11M-phase phosphoprotein 2, HNF-3, HNF-3/fork-head homolog 11, INS-1, MPHOSPH2, MPP-2, MPP2MPM-2 reactive phosphoprotein 2, PIG29, TGT3, Transcription factor Trident, TRIDENT, WIN, Winged-helix factor from INS-1 cells | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q08050, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Mitotic Regulators | |
| 2305 | |
| Store at 4⪚C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL12131 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur