missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FoxM1 Antibody (CL12131) [FITC], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30288563 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30288563 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30288563

Marke: Novus Biologicals NBP315129F

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

FoxM1 Monoclonal antibody specifically detects FoxM1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen FoxM1
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon CL12131
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias FKHL16trident, forkhead box M1, forkhead box protein M1, Forkhead, drosophila, homolog-like 16, forkhead-like 16, Forkhead-related protein FKHL16, Hepatocyte nuclear factor 3 forkhead homolog 11, HFH11FOXM1B, HFH-11M-phase phosphoprotein 2, HNF-3, HNF-3/fork-head homolog 11, INS-1, MPHOSPH2, MPP-2, MPP2MPM-2 reactive phosphoprotein 2, PIG29, TGT3, Transcription factor Trident, TRIDENT, WIN, Winged-helix factor from INS-1 cells
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q08050, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Mitotic Regulators
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2305
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.