Learn More
FOXN4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA539174
Artikelnummer. 15586081
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Members of the winged-helix/forkhead family of transcription factors, such as FOXN4, are characterized by a 110-amino acid DNA-binding domain that can fold into a variant of the helix-turn-helix motif consisting of 3 alpha helices flanked by 2 large loops or wings. These transcription factors are involved in a variety of biologic processes as key regulators in development and metabolism (Li et al., 2004 [PubMed 15363391]).[supplied by OMIM, Mar 2008].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
FOXN4
Polyclonal
Unconjugated
FOXN4
sli, slipjig
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
121643
-20°C
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q96NZ1
FOXN4
A synthetic peptide derived from the internal region of human FOXN4