missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FoxO1/FKHR Antibody (CL13278) [Alexa Fluor™ 647], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30293301 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30293301 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30293301

Marke: Novus Biologicals NBP318557AF647

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

FoxO1/FKHR Monoclonal antibody specifically detects FoxO1/FKHR in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen FoxO1/FKHR
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon CL13278
Konjugat Alexa Fluor 647
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias FKH1, FKHRforkhead box protein O1, forkhead box O1, Forkhead box protein O1A, forkhead homolog in rhabdomyosarcoma, Forkhead in rhabdomyosarcoma, FOXO1Aforkhead, Drosophila, homolog of, in rhabdomyosarcoma
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q12778, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Cancer, DNA Repair, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Phospho Specific
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2308
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.