Learn More
FoxO1/FKHR Antibody (CL13278) [DyLight 405], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-18557V
Artikelnummer. 30296493
  • 770.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
FoxO1/FKHR Monoclonal antibody specifically detects FoxO1/FKHR in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
FoxO1/FKHR
Monoclonal
DyLight 405
FKH1, FKHRforkhead box protein O1, forkhead box O1, Forkhead box protein O1A, forkhead homolog in rhabdomyosarcoma, Forkhead in rhabdomyosarcoma, FOXO1Aforkhead, Drosophila, homolog of, in rhabdomyosarcoma
This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q12778, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Apoptosis, Cancer, DNA Repair, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Phospho Specific
2308
Store at 4⪚C in the dark.
IgG1
Western Blot
CL13278
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato