missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FoxO1/FKHR Antibody (CL13278) [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-18557JF549
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
FoxO1/FKHR Monoclonal antibody specifically detects FoxO1/FKHR in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| FoxO1/FKHR | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 549 | |
| FKH1, FKHRforkhead box protein O1, forkhead box O1, Forkhead box protein O1A, forkhead homolog in rhabdomyosarcoma, Forkhead in rhabdomyosarcoma, FOXO1Aforkhead, Drosophila, homolog of, in rhabdomyosarcoma | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q12778, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cancer, DNA Repair, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Phospho Specific | |
| 2308 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| CL13278 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur