missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FoxP2 Antibody (CL5312) [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-61413CL1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
FoxP2 Monoclonal antibody specifically detects FoxP2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| FoxP2 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| CAG repeat protein 44, CAGH44TNRC10forkhead box protein P2, DKFZp686H1726, forkhead box P2, forkhead/winged-helix transcription factor, SPCH1, trinucleotide repeat containing 10, Trinucleotide repeat-containing gene 10 protein | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from O15409, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL5312 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 93986 | |
| Store at 4⪚C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur