missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FOXP3 Monoclonal Antibody (3G3), Alexa Fluor™ 488
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15367424
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15367424 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15367424

Marke: Invitrogen™ MA518159

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

This antibody recognizes N-terminal region of FoxP3, a 47-55 kDa transcription factor (intracellular antigen), which is the master regulator in the development and function of regulatory T cells.

FOXP3 (Forkhead box protein 3) is a member of the forkhead/winged-helix family of transcriptional regulators, highly conserved across mammals, and essential for normal immune homeostasis. FOXP3 is 381 amino acids long, stably and constitutively expressed at a high level in CD25 + CD4 positive regulatory T cells, a low level in CD4-positive/CD25-negative cells, and is absent in CD4-negative/CD8-positive T cells. FOXP3 may be a master regulatory gene, and a more specific marker of regulatory T cells. Defects in the gene encoding FOXP3 protein cause the scurfy phenotype in mice. In humans FOXP3 defects play a role in IPEX syndrome (immune dysfunction, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked syndrome), also known as X-linked autoimmunity-allergic dysregulation (XLAAD) syndrome. Transcript variants of FOXP3 encoding different isoforms have been identified. In human breast and colon cancer cells, expression of FOXP3 is regulated by p53 in response to the DNA damage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen FOXP3
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 3G3
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Alexa Fluor 488
Zusammensetzung PBS with 15mM sodium azide
Gen Foxp3
Gen-Zugriffsnummer Q99JB6, Q9BZS1
Gen-Alias AIID; DIETER; forkhead box P3; forkhead box protein P3; Forkhead box protein P3 41 kDa form; Forkhead box protein P3, C-terminally processed; forkhead/winged helix transcription factor 3; Foxp3; FOXP3delta7; immune dysregulation, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked; immunodeficiency, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked; IPEX; JM2; MGC141961; MGC141963; PIDX; regulatory protein Foxp3; RGD1562112; RP23-54C14.1; scurfin; scurfy; sf; XPID
Gensymbole Foxp3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full-length His-tagged recombinant murine FoxP3.
Reinigungsverfahren Size-exclusion chromatography
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 20371, 50943
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.