Beschreibung
- Poloshirt
- Material: 54 % Modacryl/45 % Baumwolle, 1 % antistatische Fasern ca. 190 g/m²
- Langarm-Poloshirt zum Schutz vor Hitze und Flammen mit hohem Tragekomfort und zusätzlichem antistatischen Schutz.
- Umlegekragen mit eingestickter Flamme, mit verdeckten Druckknöpfen aus Kunststoff, Vorderseite mit Querpasse, lange Ärmel mit Strickbündchen
- Oeko-Tex Standard 100
- Diese Schutzkleidung muss immer als Anzug in Kombination mit Jacke und Hose oder Latzhose getragen werden
- Zertifiziert nach: EN ISO 11612 A1, B1, C1 EN 1149-5
- Größen: XS bis 3XL
- Pflegeanleitung: Bei 75 °C waschbar, nicht bleichen, Bügeln: II Punkte, Trockenreinigung: P, nicht im Trockner trocknen
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | Groß |
| Geschlecht | Herren |
| Material | Modacrylic Blend |
| Farbe | Grau |
| Flaschenhalstyp | Collar |
| Ärmelausführung | Long Sleeve |
| Verschlusstyp | Druckknöpfe |
| Einwegprodukt | Nein |
| Produkttyp | Heat and Fire Resistant Shirts |
| Dicke | 190 g/m² |