missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FR4 (Folate receptor 4) Rat anti-Mouse, BUV737, Clone: 12A5, BD Biosciences™

Artikelnummer. 17210575
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17210575 50 μg 50 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17210575

Marke: BD Biosciences 748995

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

FR4 (Folate receptor 4) Monoclonal antibody specifically detects FR4 (Folate receptor 4) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen FR4 (Folate receptor 4)
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 12A5
Konjugat Brilliant Ultraviolet 737
Zusammensetzung Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Gen-Alias Folate receptor 4, FBP, FBP3, FRdelta, FRd
Wirtsspezies Rat
Immunogen Mouse CD4+ CD25+ T cells
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon BUV737 under optimal conditions that minimize unconjugated dye and antibody.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.