Learn More
Gilson™ Fraktionssammler
Der kompakte FC 203B Fraktionssammler mit geringerer Kapazität sammelt Proben basierend auf Zeit, Tropfen oder Peak und eignet sich damit für eine Reihe von LC-Anwendungen.
Marke:  Gilson™ 171011DV
Artikelnummer. 16636145
  • 5870.00 € / 1 Stück
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Beschreibung
  • Der Sammler eignet sich für eine Vielzahl von Sammelgefäßen, einschließlich Mikrotiterplatten, Fläschchen und Röhrchen, und kann mit jedem HPLC-System verwendet werden.
  • Mit dem FC 203B Fraktionssammler können Sie zwischen Spitzen-, Tropfen- oder Zeitsammeloptionen wählen.
  • Im Peak-Modus überwacht der FC 203B ein Detektorsignal und identifiziert Peaks entweder mithilfe eines adaptiven Neigungsalgorithmus oder eines spezifizierten Millivolt-Schwellenwerts.
  • Mit bis zu zehn programmierbaren Zeitfenstern können Sie nur das erfassen, was Sie möchten, und Totvolumen, unerwünschte Peaks und Äquilibrierungsvolumina eliminieren.
  • Mehrsäulige Adapter sind für das Sammeln von bis zu 18 separaten Kanälen verfügbar und ein optionales 3-Wege-Umschaltventil verhindert die Kontamination gesammelter Fraktionen.
  • Vereinfachte Anwendung Die integrierte, anwenderfreundliche Tastatur erleichtert die Einrichtung und Anwendung und kann über Kontaktsignale mit jedem HPLC-System verbunden werden.
  • Oder steuern Sie das System über Ihren PC mit der TRILUTION™ LC-Software.
Spezifikation
Spezifikation
Mit Ventil
FC203B
110/220 V