Learn More
Fraction V Bovine Albumin, pH 7
Artikelnummer. 15835068 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15835068 50 g 50 Gramm
15845068 100 g 100 Gramm
15833732 500 g 500 Gramm
15875248 1 kg 1 Kilogramm
4 options
Artikelnummer. 15835068
Marke: Thermo Scientific J10857.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Heat-Shock fractionated
  • Source: Bovine blood
  • Form: Lyophilized powder
  • Assay (electrophoresis): ≥98.0%
  • Protein: ≥96.0%
  • pH (2%, H2O): 6.5 - 7.5
  • Loss On Drying: ≤5.0%
  • Residue on Ignition: ≤2.0%
  • CAS: 9048-46-8
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
pH-Bereich 6.5 to 7.5
Menge 50 g
Quelle Bovine blood
Lagerungsbedingungen 4°C
Verpackung Plastic Bottle
Produkttyp Fraction V Bovine Albumin
Form Lyophilized