Learn More
Human FRAP1 (mTOR), GST Tag Recombinant Protein
Human FRAP1 (mTOR), GST Tag Recombinant Protein
1188.00 € - 3660.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_004949.1 |
---|---|
Gen-Alias | FRAP1 (mTOR) |
Spezies | Human |
Proteinmarkierung | GST Tag |
Expressionssystem | Baculovirus |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11380862
|
Invitrogen
PR8683B |
100μg |
3660.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10012913
|
Invitrogen
PV4753 |
10μg |
1188.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
FRAP1 (mTOR) is a serine⁄threonine kinase that plays a critical role in cellular growth and proliferation. Perturbations in the mTOR⁄PI3-kinase⁄AKT pathway are associated with numerous forms of cancer. FRAP1 is also the target of rapamycin and its analogues, which are currently used as immunosuppressants and cancer therapeutics.Spezifikation
NP_004949.1 | |
Human | |
Baculovirus |
FRAP1 (mTOR) | |
GST Tag |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.