Learn More
Tocris Bioscience™ FRAX 597
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7121028
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18761358 10 mg 10 Milligramm
18788198 50 mg 50 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 18761358
Marke: Tocris Bioscience™ 6029/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent group I PAK inhibitor
FRAX 597 is a potent group I PAK inhibitor (IC50 values are 8, 13 and 19 nM for PAK1, 2 and 3, respectively). FRAX 597 exhibits significant inhibition of YES1, RET, CSF1R and TEK at 100 nM, but is inactive against group II PAK isoforms (IC50 >10 μM for PAK4). FRAX 597 inhibits proliferation of pancreatic cancer and schwannoma cells in vitro and exhibits antitumor effects in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material FRAX 597
CAS 1286739-19-2
Synonym 6-[2-Chloro-4-(5-thiazolyl)phenyl]-8-ethyl-2-[[4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]amino]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-(8H)-one
Menge 10 mg
Löslichkeit Soluble to 20mM in DMSO
Ziel PAK Inhibitors
Summenformel C29H28ClN7OS
Formelmasse 558.1
Physikalische Form Fest
Farbe Yellow
Produkttyp Bioactive Small Molecule
Reinheit >98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke.