missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hanna Instruments™ Freies Chlor Reagenzien-Set für Prozessanalysatoren der PCA-Serie
Beschreibung
Jedes Set enthält eine Flasche mit 500 ml Indikatorreagenz, eine Flasche mit 500 ml Pufferreagenz und ein DPD-Reagenz in Pulverform (entweder in einer Flasche oder in einzelnen Paketen). Zur Verwendung des Reagenziensatzes muss die Lösung aktiviert werden:
- Geben Sie das Pulver aus der Flasche oder den Packungen in die Flasche mit der Indikatorlösung
- Setzen Sie die Kappe wieder auf und schütteln Sie die Flasche einige Minuten lang, bis das Pulver vollständig gelöst ist
- Die Indikatorlösung ist jetzt aktiviert und kann im PCA (Process Color Analyzer) installiert werden
- Schütteln Sie die Flasche mit der Pufferlösungs gut, bevor Sie sie in das Analysegerät einsetzen. Der Restausschlag wirkt sich nicht auf die Messwerte aus
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Langzeitmessungen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Prozessanalysatoren der Serie Hanna PCA |
| Enthält | 500 ml-Indikatorlösung, 500 ml-Pufferlösung, 6 g DPD-Reagenz |
| Menge | 1 Set |
| Ausreichend für | Prozessanwendungen |
| Testmethode | DPD |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- KIT DE CHLORINE LIBRE
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
- MIXTURE LIST-Enthält: (2Z)-2-Butenedioic acid dilithium salt,Sulphuric acid, N,N-Diethyl-1,4-phenylenediammonium sulphate
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?