Learn More
Hanna Instruments™ Freies Chlor Reagenzien-Set für Prozessanalysatoren der PCA-Serie
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Kurzzeitmessungen
Langzeitmessungen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Jedes Set enthält eine Flasche mit 500 ml Indikatorreagenz, eine Flasche mit 500 ml Pufferreagenz und ein DPD-Reagenz in Pulverform (entweder in einer Flasche oder in einzelnen Paketen). Zur Verwendung des Reagenziensatzes muss die Lösung aktiviert werden:
- Geben Sie das Pulver aus der Flasche oder den Packungen in die Flasche mit der Indikatorlösung
- Setzen Sie die Kappe wieder auf und schütteln Sie die Flasche einige Minuten lang, bis das Pulver vollständig gelöst ist
- Die Indikatorlösung ist jetzt aktiviert und kann im PCA (Process Color Analyzer) installiert werden
- Schütteln Sie die Flasche mit der Pufferlösungs gut, bevor Sie sie in das Analysegerät einsetzen. Der Restausschlag wirkt sich nicht auf die Messwerte aus
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Langzeitmessungen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Prozessanalysatoren der Serie Hanna PCA |
| Enthält | 500 ml-Indikatorlösung, 500 ml-Pufferlösung, 6 g DPD-Reagenz |
| Menge | 1 Set |
| Ausreichend für | Prozessanwendungen |
| Testmethode | DPD |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- KIT DE CHLORINE LIBRE
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
- MIXTURE LIST-Enthält: (2Z)-2-Butenedioic acid dilithium salt,Sulphuric acid, N,N-Diethyl-1,4-phenylenediammonium sulphate