Learn More
Hanna Instruments™ Tragbares Photometer zur Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor
Click to view available options
Bereich:
0 bis 5 mg/l
Länge (metrisch):
192 mm
193 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Tragbares Photometer |
| Genauigkeit | ±0,03 mg/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Freies und Gesamtchlor |
| Höhe (metrisch) | 69 mm |
| Länge (metrisch) | 193 mm |
| Lichtquelle | Wolfram-Lampe |
| Bereich | 0 bis 5 mg/l |
| Auflösung | 0.01mg/L |
| Gewicht (metrisch) | 0.36 kg |
| Breite (metrisch) | 104 mm |