Learn More
Hanna Instruments™ Tragbares Photometer zur Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor
Click to view available options
Bereich:
0 bis 5 mg/l
Länge (metrisch):
192 mm
193 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Tekniske data
Tekniske data
| Typ | Tragbares Photometer |
| Genauigkeit | ±0,03 mg/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Freies und Gesamtchlor |
| Höhe (metrisch) | 69 mm |
| Länge (metrisch) | 193 mm |
| Lichtquelle | Wolfram-Lampe |
| Bereich | 0 bis 5 mg/l |
| Auflösung | 0.01mg/L |
| Gewicht (metrisch) | 0.36 kg |
| Breite (metrisch) | 104 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion