missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Freedom™ DG44 Kit
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 11380812
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 11380812

Marke: Gibco™ A1373701

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Freedom™ DG44 Kit

Das Gibco™ Freedom™ DG44 Kit ist ein anwenderfreundliches, für einen Komplettzyklus einsetzbares Produkt für das Klonieren und Exprimieren rekombinanter Proteine in Zwerghamster-Eizellen mit Dihydrofolatreduktase-Mangel (DHFR). Das Gibco™ Freedom™ DG44 Kit enthält Komponenten für Transfektion, Expression, Klonerstellung und die Auswahl stabiler Zelllinien in einem praktischen Paket. Das Gibco™ Freedom™ DG44 Kit bietet außerdem eine bewährte Wirtszellen-Produktlinie mit vereinfachten kommerziellen Lizenzierungsoptionen.

  • Flexible kommerzielle Lizenzierung ohne Lizenzgebühren
  • Bewährter Wirt, der in zugelassenen Produkten und einer Vielzahl von Proteinen verwendet wird
  • Vollständiger Arbeitsablauf, der Ihr Gen von Interesse von der Transfektion bis zum Lead-Klon in der Regel in unter 6 Monaten aufnehmen kann.
  • Praktische Verpackung für vereinfachte Bestellung und Lagerung

    Kommerzielle Lizenzierung, die einfach, flexibel und ohne Lizenzgebühren ist
    Mehrere Unternehmen bieten CHO (Chinese Hamster Ovary) stabile Zelllinienentwicklungs-Dienstleistungen und Produkte an, die während der Entwicklung Ihres therapeutischen Proteins jährliche Gebühren erfordern. Darüber hinaus können Lizenzgebühren für den Verkauf Ihres therapeutischen Proteins nach der Kommerzialisierung erforderlich sein. Gibco™ Freedom™ Kits bieten Ihnen die Tools, mit denen Sie oder Ihr CRO-Anbieter Ihre stabile Zelllinie zum Preis des Kits selbst entwickeln können. Darüber hinaus ist eine flexible Lizenzstruktur verfügbar, wenn Sie sich auf die kommerzielle Nutzung zubewegen, ohne die Kosten für Lizenzgebühren zu tragen, und arbeitet so, dass sie so einfach wie eine einmalige Zahlung bleibt (Abb. 1). Weitere Informationen zur Lizenzierung erhalten Sie per E-Mail an outlicensing@lifetech.com.

    Wirtszellhintergrund mit bewährten Ergebnissen
    DG44-Zellen sind seit Jahrzehnten die Wahl von Wissenschaftlern für die Expression von IgG und zahlreichen Blutproteinen. Die Proteinexpressionslevel können je nach Proteinklasse erheblich variieren, jedoch wurden mit diesen DG44-Elternzellen Konzentration im Bereich von einigen Gramm pro Liter IgG-Expression nachgewiesen. So können Sie sicher sein, dass die erwarteten Proteinkonzentrationen geliefert werden, wenn Ihre Arbeit die Verwendung von DG44-Zellen erfordert.

    Vollständiger, schneller und effizienter Arbeitsablauf
    Die vollständigen, bewährten und vollständig integrierten Arbeitsabläufe des Gibco™ Freedom™ DG44 Kits (von der Transfektion bis zum Lead-Klon normalerweise in unter 6 Monaten) trägt zur Reduzierung des Zeitaufwands und besseren Vollzeitäquivalent-Kennwerten (FTE) bei (Abb. 2). Wir haben eine einzelne MTX-Amplifikation (Methotrexat) im Protokoll implementiert, die bei uns eine bis zu 120-fache Titer-Verbesserung in unter 6 Wochen erzielte (Abb. 3). Der gesamte Arbeitsablauf erfolgt in einem Medium, das frei von tierischen Bestandteilen (AOF, „Animal Origin Free“) ist. Das Kit bietet auch folgende Vorteile:

  • Klonierung von ein oder zwei Genen, die das/die für Sie interessante(n) Protein(e) codieren
  • Hochgradig effiziente Transfektion von DNA in DG44-Zellen (aus cGMP-Bank)
  • Im Lieferumfang enthaltenes Flash-Laufwerk mit geladenem Handbuch

    Neue, praktische Verpackung
    Damit Sie sich auf das Erstellen stabiler Zelllinien konzentrieren können und nicht herausfinden müssen, wo und wann alle Komponenten Ihres Experiments eintreffen, wurde mit dem Freedom™ DG44 Kit das smART™ Transportbox-Verpackungssystem eingeführt (siehe Produktfotos oben). Alle Komponenten für die Erstellung Ihrer Expressionszelllinie werden zusammen mit einem Teileflyer und einem Flash-Laufwerk mit dem Handbuch in weichen Kühlbehältern geliefert. Bei der Lieferung haben Sie alle Informationen, die Sie für die korrekte Lagerung und Verwendung von Komponenten benötigen, die in den beiden smART™ Tote-Versandkühlern zusammengefasst sind.

    Zugang zum Support von Gibco™ für das Freedom™ Kit
    Wenn Sie über das Handbuch hinaus spezielle Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Account Manager, um eine Beratung zu Process Science Manager zu erhalten. Darüber hinaus kann sich einer unserer Support-Wissenschaftler mit Ihnen in Verbindung setzen, um sicherzustellen, dass Ihre Erfahrungen mit dem Kit so erfolgreich wie möglich sind. Weitere Unterstützung erhalten Sie per E-Mail an unser Support-Team unter GibcoServices@thermofisher.com.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY

    Spezifikation

    Inhalt und Lagerung CD DG44 Medium: 2 bis 8 °C (vor Licht schützen)
    CD OptiCHO™ Medium: 2 bis 8 °C (vor Licht schützen)
    OptiPRO™ SFM: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen
    FreeStyle™ MAX Reagenz: 2°C bis 8°C, Pluronic
    ™: F68 15 bis 30 °C

    DG44 (CHO) cGMP Banked Suspension DHFR (Dihydrofolat-Reduktase) Negative Zellen: Flüssigstickstoff
    One Shot™ TOP10 Chemisch kompetente E. coli: –80 °C
    pcDNA 3.3 TOPO™ TA Vektor-Kit: –5 bis –20 °
    CpOptiVEC™ TOPO™ TA Vektor-Kit: –5  bis –20 °
    Gentamicin™: –5 °C bis –20 °C
    Produktlinie Freedom
    Menge 1 Kit

    Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

    Berichtigung von Produktinhalten

    Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

    Name des Produkts

    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt