Learn More
Sampling Systems FreeGlide In Line Powder Sampler, Automatic
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Fallleitungen (Durchm. > 100 mm)
Fallleitungen (Durchm. > 150 mm)
Fallleitungen (Durchm. > 200 mm)
Fallleitungen (Durchm. > 230 mm)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ideal for many industries including, pharma, food, car battery, etc.
- Available with either manual or automated pneumatic operation and in a range of different sizes.
- The sample is collected in a cup and so is not physically altered by the sampling process.
- The full bore of the pipe is available for powder flow in between taking samples.
- Quick and easy to strip down and clean between batches.
- All of the product contact parts are either 316L stainless steel or FDA acceptable polymers.
- Maximum product temperature is 60°C.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Powder Sampler |
| Material | Stainless Steel (316L) |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 1.7 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 50 mL |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Skala | No |
| Sterilität | Non-sterile |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fallleitungen (Durchm. > 230 mm) |