Learn More
Sampling Systems FreeGlide Inline-Pulverprobennehmer, Handbuch
Artikelnummer. 30280701 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Fallleitungen (Durchm. > 100 mm)
Fallleitungen (Durchm. > 150 mm)
Fallleitungen (Durchm. > 200 mm)
Fallleitungen (Durchm. > 230 mm)
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
30280701 Fallleitungen (Durchm. > 100 mm) 1 Stück
30280698 Fallleitungen (Durchm. > 150 mm) 1 Stück
30280699 Fallleitungen (Durchm. > 200 mm) 1 Stück
30280702 Fallleitungen (Durchm. > 230 mm) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30280701 Lieferant Sampling Systems Lieferanten-Nr. FG1000M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6310.00 €
    6049.39 € / 1 Stück
    Sparen 260.61 €
    4% Rabatt
Verfügbar ab: 22-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der FreeGlide Inline-Pulverprobennehmer ist so konzipiert, dass er Proben entnimmt, während das Pulver unter dem Einfluss der Schwerkraft durch ein Rohr fällt.
  • Ideal für viele Branchen, darunter Pharma, Lebensmittel, Autobatterien usw.
  • Erhältlich mit manueller oder automatischer pneumatischer Betätigung und in verschiedenen Größen.
  • Die Probe wird in einem Becher aufgefangen und wird daher durch den Probenahmevorgang nicht physikalisch verändert.
  • Der gesamte Rohrdurchmesser steht für den Pulverdurchfluss zwischen den Probenahmen zur Verfügung.
  • Schnell und einfach zu zerlegen und zwischen den Chargen zu reinigen.
  • Alle produktberührenden Teile bestehen entweder aus Edelstahl 316L oder aus FDA-zugelassenen Polymeren.
  • Die maximale Produkttemperatur beträgt 60 °C.
Spezifikation
Produkttyp Pulverprobenehmer
Material Edelstahl (316L)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 1,7 oz.
Kapazität (metrisch) 50 mL
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Skala Nein
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte) Fallleitungen (Durchm. > 100 mm)