Learn More
Sampling Systems FreeGlide In Line Powder Sampler, Manual
Artikelnummer. p-200109809 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Fallleitungen (Durchm. > 100 mm)
Fallleitungen (Durchm. > 150 mm)
Fallleitungen (Durchm. > 200 mm)
Fallleitungen (Durchm. > 230 mm)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30280701
Marke: Sampling Systems FG1000M
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The FreeGlide in-line powder sampler is designed to take samples as the powder falls, under gravity, down a pipe.
  • Ideal for many industries including, pharma, food, car battery, etc.
  • Available with either manual or automated pneumatic operation and in a range of different sizes.
  • The sample is collected in a cup and so is not physically altered by the sampling process.
  • The full bore of the pipe is available for powder flow in between taking samples.
  • Quick and easy to strip down and clean between batches.
  • All of the product contact parts are either 316L stainless steel or FDA acceptable polymers.
  • Maximum product temperature is 60°C.
Spezifikation
Produkttyp Powder Sampler
Material Stainless Steel (316L)
Autoklavierbar Autoclavable
Kapazität (angloamerikanisch) 1.7 oz.
Kapazität (metrisch) 50 mL
Einwegprodukt Reusable
Skala No
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Geräte) Fallleitungen (Durchm. > 100 mm)